Vai a
C1006
Cytidine 5′-monophosphate disodium salt
≥99%, synthetic, crystalline
Sinonimo/i:
C-5′-P, CMP
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
500 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
56,00 €
1 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
90,00 €
5 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
294,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C9H12N3O8PNa2
Numero CAS:
Peso molecolare:
367.16
NACRES:
NA.51
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41106305
EC Number:
229-819-3
MDL number:
eCl@ss:
32119108
Assay:
≥99%
Biological source:
synthetic
Form:
crystalline
Solubility:
water: 100 mg/mL, clear to very slightly hazy, colorless to very faintly yellow
Storage temp.:
2-8°C
56,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
​
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
Cytidine 5′-monophosphate disodium salt, Sigma Grade, ≥99%, crystalline
biological source
synthetic
Quality Segment
grade
Sigma Grade
assay
≥99%
form
crystalline
solubility
water: 100 mg/mL, clear to very slightly hazy, colorless to very faintly yellow
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[Na].NC1=NC(=O)N(C=C1)C2OC(COP(O)(O)=O)C(O)C2O
InChI
1S/C9H14N3O8P.Na.H/c10-5-1-2-12(9(15)11-5)8-7(14)6(13)4(20-8)3-19-21(16,17)18;;/h1-2,4,6-8,13-14H,3H2,(H2,10,11,15)(H2,16,17,18);;
InChI key
RCIPNLSOCXMZDD-UHFFFAOYSA-N
Application
Cytidine 5′-monophosphate disodium salt has been used:
  • in nucleotide stock solution
  • as an ectonucleotidase (ENTase) inhibitor to probe 5′-ENTase activity in cortical neurons
  • in in vitro studies to estimate its effect on growth response of selected bacteria strains that dominate the piglets′ small intestine
Biochem/physiol Actions
Cytidine 5′-monophosphate (CMP) is used as a substrate of uridine monophosphate (UMP)/cytidine monophosphate (CMP) kinase (EC 2.7.4.4) to form CDP which upon phosphorylation to CTP supports DNA and RNA biosynthesis.
Cytidine monophosphate (CMP) serve as a nucleotide carrier for sugars.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
C11316506921162126
5′-Cytidylic acid United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1162126
5′-Cytidylic acid
description
Sigma Grade, ≥99%, crystalline
description
Sigma Grade, ≥99% (HPLC), synthetic, powder
description
100 mM (in 5mM Tris HCl / H2O), ≥98 atom %, ≥95% (CP)
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
grade
Sigma Grade
grade
Sigma Grade
grade
-
grade
pharmaceutical primary standard
biological source
synthetic
biological source
synthetic
biological source
-
biological source
-
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
-
assay
≥99%
assay
≥99% (HPLC)
assay
≥95% (CP)
assay
-
form
crystalline
form
powder
form
solid
form
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
DPI (dispositivi di protezione individuale)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)