Documenti fondamentali
662356
Sigma-Aldrich
Lumidot CdSe
480, core-type quantum dots, 5 mg/mL in toluene
Sinonimo/i:
Organically stabilized cadmium selenide quantum dots in toluene
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
CdSe
Numero CAS:
Peso molecolare:
191.37
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
26111700
eCl@ss:
32161000
ID PubChem:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Stato
dispersion
Concentrazione
5 mg/mL in toluene
Dimensione particelle
2.1-2.3 nm
λmax
455-465 nm
Fluorescenza
λem 475-485 nm FWHM 24 nm
Temperatura di conservazione
2-8°C
InChI
1S/Cd.Se
AQCDIIAORKRFCD-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Organically stabilized cadmium selenide quantum dots in toluene
Risultati analitici
Particle size was determined by TEM according to the procedure of Yu, W. W., et al., Chem. Mater., 2003, 15, 2854.
Quantum yield was measured following the procedure of Qu, L., Peng, X., J. Am. Chem. Soc., 2002, 124-2049.
Altre note
Lifetime one year if stored properly
Note legali
Product of Nanoco Technologies sold under US and worldwide patents and patents pending.
Lumidot is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system, Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
39.2 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
4 °C
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Shancheng Yan et al.
Journal of nanoscience and nanotechnology, 13(1), 23-32 (2013-05-08)
Semiconducting nanowire heterostructures are of particular interest because of their fascinating properties and potential applications in the field of nanoscale science. CdS, with a direct bandgap of 2.42 eV, is considered to be an excellent material for various optoelectronic applications
Lu Kong et al.
Journal of nanoscience and nanotechnology, 12(11), 8258-8265 (2013-02-21)
Quantum dots are being widely used in physics and in the biomedical industry in recent years due to their excellent optical characteristics. However, studies have shown that cadmium selenide core-shell quantum dots exhibit cytotoxicity. The present study investigates the induction
Bryan T Spann et al.
Optics express, 21 Suppl 1, A15-A22 (2013-02-15)
Ultrafast time-resolved absorption spectroscopy is used to investigate exciton dynamics in CdSe nanocrystal films. The effects of morphology, quantum-dot versus quantum-rod, and preparation of nanocrystals in a thin film form are investigated. The measurements revealed longer intraband exciton relaxation in
Svetlana V Kilina et al.
Physical review letters, 110(18), 180404-180404 (2013-05-21)
Quantum confinement can dramatically slow down electron-phonon relaxation in nanoclusters. Known as the phonon bottleneck, the effect remains elusive. Using a state-of-the-art time-domain ab initio approach, we model the observed bottleneck in CdSe quantum dots and show that it occurs
Nguyen Ngoc Trung et al.
Journal of nanoscience and nanotechnology, 13(1), 434-442 (2013-05-08)
Our research focused on the morphological and optical properties of core/shell cadmium selenide/zinc sulfide (CdSe/ZnS) quantum dots incorporated in silicone resin. After dispersing ligand-coated quantum dots into Dow Corning two-component silicone resins (OE6630A and OE6630B at 1:4 mixing ratio by