Documenti fondamentali
661104
Sigma-Aldrich
5-Bromo-2-(trifluoromethyl)pyridine
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H3BrF3N
Numero CAS:
Peso molecolare:
225.99
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
97%
Stato
solid
Punto di fusione
41-45 °C
Gruppo funzionale
bromo
fluoro
Stringa SMILE
FC(F)(F)c1ccc(Br)cn1
InChI
1S/C6H3BrF3N/c7-4-1-2-5(11-3-4)6(8,9)10/h1-3H
RPFAUCIXZGMCFN-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Regioselective C-4 deprotonation with LDA and trapping with carbon dioxide leads to the corresponding C-4 acid.[1]
Pittogrammi
Skull and crossbones
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
172.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
78 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Synthesis, 1619-1619 (2004)