660949
Sodium propionate-13C3
endotoxin tested, 99 atom % 13C
Sinonimo/i:
Propionic acid-13C3 sodium salt
About This Item
Prodotti consigliati
Purezza isotopica
99 atom % 13C
Stato
solid
Punto di fusione
285-286 °C (lit.)
Compatibilità
endotoxin tested
Spostamento di massa
M+3
Stringa SMILE
[13CH3][13CH2][13C](=O)O[Na]
InChI
1S/C3H6O2.Na/c1-2-3(4)5;/h2H2,1H3,(H,4,5);/q;+1/p-1/i1+1,2+1,3+1;
JXKPEJDQGNYQSM-HCULJTSZSA-M
Categorie correlate
Applicazioni
Endotoxin testing is done on the bulk form of the product before subdivision packaging. This bulk test does not guarantee that the subdivision or repackaged aliquot is endotoxin-free when it is received or used by the customer and does not imply suitability for any particular purpose. If the product must be endotoxin-free for the intended application, the product should be tested prior to actual use.
Confezionamento
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)