Documenti
570052
Sigma-Aldrich
Ethylene carbonate-13C3
99 atom % 13C, 97% (CP)
Sinonimo/i:
1,3-Dioxolan-2-one-2,4,5-13C3
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
13C3H4O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
91.04
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352005
ID PubChem:
Purezza isotopica
99 atom % 13C
Saggio
97% (CP)
Forma fisica
solid
Spostamento di massa
M+3
Stringa SMILE
O=[13C]1O[13CH2][13CH2]O1
InChI
1S/C3H4O3/c4-3-5-1-2-6-3/h1-2H2/i1+1,2+1,3+1
KMTRUDSVKNLOMY-VMIGTVKRSA-N
Categorie correlate
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pittogrammi
Health hazardExclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - STOT RE 2 Oral
Organi bersaglio
Kidney
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
289.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
143 °C - closed cup