Documenti fondamentali
658626
Sigma-Aldrich
tert-Butanol-13C4
99 atom % 13C, 98% (CP)
Sinonimo/i:
2-Methyl-2-propanol-13C4, tert-Butyl alcohol-13C4
About This Item
Formula condensata:
(13CH3)313COH
Numero CAS:
Peso molecolare:
78.09
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352001
ID PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Purezza isotopica
99 atom % 13C
Saggio
98% (CP)
P. ebollizione
83 °C (lit.)
Punto di fusione
23-26 °C (lit.)
Densità
0.816 g/mL at 25 °C (lit.)
Spostamento di massa
M+4
Stringa SMILE
[13CH3][13CH]([13CH3])[13CH2]O
InChI
1S/C4H10O/c1-4(2,3)5/h5H,1-3H3/i1+1,2+1,3+1,4+1
DKGAVHZHDRPRBM-JCDJMFQYSA-N
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
51.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
11 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)