Documenti fondamentali
714682
Sigma-Aldrich
tert-Butanol-1-13C
99 atom % 13C, 98% (CP)
Sinonimo/i:
2-Methyl-2-propanol-2-13C, tert-Butyl alcohol-13C
About This Item
Formula condensata:
(CH3)313COH
Numero CAS:
Peso molecolare:
75.11
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352001
ID PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Purezza isotopica
99 atom % 13C
Saggio
98% (CP)
Stato
liquid
P. ebollizione
83 °C
Punto di fusione
23-26 °C
Densità
0.785 g/mL at 25 °C
Spostamento di massa
M+1
Stringa SMILE
C[13C](C)(C)O
InChI
1S/C4H10O/c1-4(2,3)5/h5H,1-3H3/i4+1
DKGAVHZHDRPRBM-AZXPZELESA-N
Categorie correlate
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system, Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
51.8 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
11 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)