Documenti fondamentali
658367
Sigma-Aldrich
3,5-Dibromo-4-methylaniline
97%
Sinonimo/i:
4-Amino-2,6-dibromotoluene
Scegli un formato
5 G
111,30 €
111,30 €
Prezzo di listino159,00 €Risparmia il 30%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 G
111,30 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C7H7Br2N
Numero CAS:
Peso molecolare:
264.95
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
111,30 €
Prezzo di listino159,00 €Risparmia il 30%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Saggio
97%
Stato
solid
Punto di fusione
90-94 °C
Gruppo funzionale
bromo
Stringa SMILE
Cc1c(Br)cc(N)cc1Br
InChI
1S/C7H7Br2N/c1-4-6(8)2-5(10)3-7(4)9/h2-3H,10H2,1H3
AQZDIKCNODUMNY-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)