Documenti fondamentali
656992
Sigma-Aldrich
Potassium 2,4-difluorophenyltrifluoroborate
95%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H3BF5K
Numero CAS:
Peso molecolare:
219.99
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
Livello qualitativo
Saggio
95%
Stato
solid
Punto di fusione
>300 °C (lit.)
Stringa SMILE
[K+].Fc1ccc(c(F)c1)[B-](F)(F)F
InChI
1S/C6H3BF5.K/c8-4-1-2-5(6(9)3-4)7(10,11)12;/h1-3H;/q-1;+1
HZKKNPYRMYVEOW-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Articoli
Potassium trifluoroborates are moisture- and air-stable organoboron reagents suitable for oxidative conditions.
Contenuto correlato
The central theme of the Molander group's research is the development of new synthetic methods and their application to the synthesis of organic molecules.