Documenti fondamentali
656801
Sigma-Aldrich
5-Methyl-1-indanone
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H10O
Numero CAS:
Peso molecolare:
146.19
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Stato
solid
Punto di fusione
69-73 °C
Gruppo funzionale
ketone
Stringa SMILE
Cc1ccc2C(=O)CCc2c1
InChI
1S/C10H10O/c1-7-2-4-9-8(6-7)3-5-10(9)11/h2,4,6H,3,5H2,1H3
KBHCTNGQJOEDDC-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)