Vai a
M1574
Miglitol
Sinonimo/i:
1-(2-Hydroxyethyl)-2-(hydroxymethyl)piperidine-3,4,5-triol
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
25 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
585,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C8H17NO5
Numero CAS:
Peso molecolare:
207.22
UNSPSC Code:
12352205
EC Number:
276-661-6
NACRES:
NA.25
585,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
mp
142-147  °C
solubility
water: 5 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
storage temp.
room temp
SMILES string
N1([C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H](C1)O)O)O)CO)CCO
InChI
1S/C8H17NO5/c10-2-1-9-3-6(12)8(14)7(13)5(9)4-11/h5-8,10-14H,1-4H2/t5-,6+,7-,8-/m1/s1
InChI key
IBAQFPQHRJAVAV-ULAWRXDQSA-N
General description
Miglitol is an alpha-glucosidase inhibitor used as a glucose-lowering drug in diabetes research.[1]
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
B6032B753514879
Miglitol
Sigma-Aldrich
M1574
Miglitol
BIS-TRIS BioXtra, ≥98.0% (titration)
Sigma-Aldrich
B7535
BIS-TRIS
BIS-TRIS BioUltra, ≥99.0% (NT)
Sigma-Aldrich
14879
BIS-TRIS
biological source
synthetic (organic)
biological source
-
biological source
-
biological source
-
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥99.0% (titration)
assay
≥98.0% (titration)
assay
≥99.0% (NT)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
400
Quality Level
200
form
powder
form
crystalline powder
form
powder
form
powder
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
-
storage temp.
-
solubility
water: 5 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
solubility
water: 0.5 g/mL, clear, colorless to very faintly yellow
solubility
H2O: 1 M, clear, colorless
solubility
H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)