Documenti fondamentali
656305
Sigma-Aldrich
3-(4-Chlorophenoxy)propionic acid
97%
Scegli un formato
25 G
101,50 €
101,50 €
Prezzo di listino145,00 €Risparmia il 30%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
25 G
101,50 €
About This Item
Formula condensata:
ClC6H4OCH2CH2CO2H
Numero CAS:
Peso molecolare:
200.62
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
101,50 €
Prezzo di listino145,00 €Risparmia il 30%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Saggio
97%
Stato
solid
Punto di fusione
136-140 °C (lit.)
Gruppo funzionale
carboxylic acid
chloro
Stringa SMILE
OC(=O)CCOc1ccc(Cl)cc1
InChI
1S/C9H9ClO3/c10-7-1-3-8(4-2-7)13-6-5-9(11)12/h1-4H,5-6H2,(H,11,12)
OWHJDUCBLVMRBJ-UHFFFAOYSA-N
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)