Documenti fondamentali
656283
Sigma-Aldrich
Ethyl 3-ethyl-5-methylisoxazole-4-carboxylate
97%
Sinonimo/i:
3-Ethyl-5-methylisoxazole-4-carboxylic acid ethyl ester
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C9H13NO3
Peso molecolare:
183.20
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Indice di rifrazione
n20/D 1.4630
P. ebollizione
71-72 °C/0.5 mmHg (lit.)
Densità
1.066 g/mL at 25 °C
Stringa SMILE
CCOC(=O)c1c(C)onc1CC
InChI
1S/C9H13NO3/c1-4-7-8(6(3)13-10-7)9(11)12-5-2/h4-5H2,1-3H3
JDWLDZUUTIPZHV-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
217.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
103 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)