8.02191
Benzamide
for synthesis
Sinonimo/i:
Benzamide, Benzoic acid amide
About This Item
Prodotti consigliati
Tensione di vapore
0.000056 hPa ( 20 °C)
Livello qualitativo
Stato
crystals
Temp. autoaccensione
>500 °C
Potenza
1125 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
6.9 ( in H2O, saturated solution)
Punto di fusione
124-127 °C
Temp. transizione
flash point 180 °C
Solubilità
13 g/L
Densità
1.34 g/cm3 at 20 °C
Densità bulk
550 kg/m3
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
[N-H]C(=[O+H])c1ccccc1
InChI
1S/C7H7NO/c8-7(9)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H,(H2,8,9)
KXDAEFPNCMNJSK-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Melting range (lower value): ≥ 124 °C
Melting range (upper value): ≤ 127 °C
Identity (IR): passes test
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Muta. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
356.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
180 °C - closed cup