Key Documents
655848
Sigma-Aldrich
6-(Di-Boc-amino)-2-bromopyridine
96%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C15H21BrN2O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
341.24
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
96%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
123-127 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC(C)(C)OC(=O)N(C(=O)OC(C)(C)C)c1cccc(Br)n1
InChI
1S/C15H21BrN2O4/c1-14(2,3)21-12(19)18(13(20)22-15(4,5)6)11-9-7-8-10(16)17-11/h7-9H,1-6H3
MRXCEYKGPXZUBZ-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 4 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)