Documenti fondamentali
654663
Sigma-Aldrich
(S)-(+)-1-Cbz-3-pyrrolidinol
95%
Sinonimo/i:
(S)-1-Benzyloxycarbonyl-3-pyrrolidinol, (S)-1-Carbobenzoxy-3-pyrrolidinol, (S)-N-Z-3-Pyrrolidinol
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C12H15NO3
Numero CAS:
Peso molecolare:
221.25
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352005
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
95%
Stato
solid
Attività ottica
[α]20/D +21°, c = 1 in chloroform
Punto di fusione
71-77 °C
Gruppo funzionale
hydroxyl
phenyl
Stringa SMILE
O[C@H]1CCN(C1)C(=O)OCc2ccccc2
InChI
1S/C12H15NO3/c14-11-6-7-13(8-11)12(15)16-9-10-4-2-1-3-5-10/h1-5,11,14H,6-9H2/t11-/m0/s1
MBLJFGOKYTZKMH-NSHDSACASA-N
Pittogrammi
Skull and crossbones
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)