Documenti
654620
Sigma-Aldrich
Benzotriazol-1-ylpyrrolidin-1-ylmethanethione
97%
Sinonimo/i:
1-(1-Pyrrolidinylthioxomethyl)-1H-benzotriazole
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C11H12N4S
Numero CAS:
Peso molecolare:
232.30
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352005
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: C-C Bond Formation
Punto di fusione
151-155 °C (lit.)
Stringa SMILE
S=C(N1CCCC1)n2nnc3ccccc23
InChI
1S/C11H12N4S/c16-11(14-7-3-4-8-14)15-10-6-2-1-5-9(10)12-13-15/h1-2,5-6H,3-4,7-8H2
CVAUDFJIDMTIES-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
  • Used as a thioacylating agent
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3