410233
1H-Benzotriazole-1-methanol
98%
Sinonimo/i:
1-(Hydroxymethyl)benzotriazole, 1-Benzotriazolemethanol, NSC 12463
Saggio
98%
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: C-C Bond Formation
Punto di fusione
150-152 °C (lit.)
Gruppo funzionale
hydroxyl
Stringa SMILE
OCn1nnc2ccccc12
InChI
1S/C7H7N3O/c11-5-10-7-4-2-1-3-6(7)8-9-10/h1-4,11H,5H2
MXJIHEXYGRXHGP-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
- Hydrolysis of phenyl esters of a-furoic acid
Used as:
- Corrosion inhibitor of iron in aerated acidic media
- Reactive oxygen scavenger
Reactant for:
- Synthesis of hydroxy-skipped bis-homo-inositols as potential glycosidase inhibitors via Sharpless asymmetric dihydroxylation and substrate-directed anionic hydroxymethylation
- Enantioselective synthesis of aplysin utilizing a palladium-catalyzed addition of an arylboronic acid to an allenic alcohol, followed by Eschenmoser/Claisen rearrangement
- Synthesis of substituted dihydroquinoline carboxylic acids as antitumor and HIV-1 integrase inhibitors
- Gosteli-Claisen rearrangement
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?