Documenti
65373
Sigma-Aldrich
4-Methoxy-2,3,6-trimethylbenzenesulfonyl chloride
≥95.0% (HPLC)
Sinonimo/i:
Mtr chloride
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H13ClO3S
Numero CAS:
Peso molecolare:
248.73
Beilstein:
4867665
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
product name
4-Methoxy-2,3,6-trimethylbenzenesulfonyl chloride, ≥95.0% (HPLC)
Saggio
≥95.0% (HPLC)
Composizione
sulfur content, 12.2-13.5%
Punto di fusione
57-61 °C
applicazioni
peptide synthesis
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
COc1cc(C)c(c(C)c1C)S(Cl)(=O)=O
InChI
1S/C10H13ClO3S/c1-6-5-9(14-4)7(2)8(3)10(6)15(11,12)13/h5H,1-4H3
DWLYVEYCCPEHLX-UHFFFAOYSA-N
Altre note
Protecting group reagent for amines especially ω-amine in arginine
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Visita l’Archivio dei documenti
M. Wakimasu et al.
Chemical & Pharmaceutical Bulletin, 30, 2766-2766 (1982)