Vai a
04500
4-Ethylmorpholine
≥97.0% (GC)
Sinonimo/i:
N-Ethylmorpholine
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
250 mL
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
52,40 €
1 L
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
94,20 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H13NO
Numero CAS:
Peso molecolare:
115.17
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
eCl@ss:
39162412
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
202-885-0
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
102969
Assay:
≥97.0% (GC)
52,40 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
assay
≥97.0% (GC)
impurities
≤3% 4-methylmorpholine
refractive index
n20/D 1.441 (lit.), n20/D 1.442
bp
139 °C (lit.)
mp
−63 °C (lit.)
density
0.91 g/mL at 20 °C (lit.)
functional group
ether
SMILES string
CCN1CCOCC1
InChI
1S/C6H13NO/c1-2-7-3-5-8-6-4-7/h2-6H2,1H3
InChI key
HVCNXQOWACZAFN-UHFFFAOYSA-N
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
044998.058948.20515
assay
≥97.0% (GC)
assay
≥99.5% (GC)
assay
≥98% (GC)
assay
-
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
density
0.91 g/mL at 20 °C (lit.)
density
0.91 g/mL at 20 °C (lit.)
density
0.92 g/cm3 at 20 °C
density
1.15 g/cm3 at 20 °C
mp
−63 °C (lit.)
mp
−63 °C (lit.)
mp
-66 °C
mp
84-87 °C
bp
139 °C (lit.)
bp
139 °C (lit.)
bp
112-114 °C/1013 hPa
bp
-
refractive index
n20/D 1.441 (lit.), n20/D 1.442
refractive index
n20/D 1.441 (lit.), n20/D 1.442
refractive index
-
refractive index
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 4-Ethylmorpholine
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
86.0 °F - closed cup
flash_point_c
30 °C - closed cup
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)