Documenti fondamentali
653470
Sigma-Aldrich
6-Hydroxy-2-benzoxazolinone
97%
Sinonimo/i:
6-Hydroxy-2(3H)-benzoxazolone
Scegli un formato
1 G
49,98 €
49,98 €
Prezzo di listino71,40 €Risparmia il 30%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
49,98 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C7H5NO3
Numero CAS:
Peso molecolare:
151.12
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
49,98 €
Prezzo di listino71,40 €Risparmia il 30%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Saggio
97%
Stato
solid
Punto di fusione
>300 °C (lit.)
Stringa SMILE
Oc1ccc2NC(=O)Oc2c1
InChI
1S/C7H5NO3/c9-4-1-2-5-6(3-4)11-7(10)8-5/h1-3,9H,(H,8,10)
XIYXDPMPFOQCFW-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)