Documenti fondamentali
M42505
Sigma-Aldrich
Methyl 2,4-dihydroxybenzoate
97%
Scegli un formato
25 G
110,00 €
100 G
305,00 €
110,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
25 G
110,00 €
100 G
305,00 €
About This Item
Formula condensata:
(HO)2C6H3CO2CH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
168.15
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
110,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Saggio
97%
Punto di fusione
118-121 °C (lit.)
Stringa SMILE
COC(=O)c1ccc(O)cc1O
InChI
1S/C8H8O4/c1-12-8(11)6-3-2-5(9)4-7(6)10/h2-4,9-10H,1H3
IIFCLXHRIYTHPV-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)