Documenti fondamentali
653314
Sigma-Aldrich
1-(Cyclopropylcarbonyl)piperazine
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C8H14N2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
154.21
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
97%
Indice di rifrazione
n20/D 1.524
P. ebollizione
120 °C/0.15 mmHg
Densità
1.087 g/mL at 25 °C
Stringa SMILE
O=C(C1CC1)N2CCNCC2
InChI
1S/C8H14N2O/c11-8(7-1-2-7)10-5-3-9-4-6-10/h7,9H,1-6H2
KIALFUYSJAAJSU-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
>230.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
> 110 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)