Documenti
653187
Sigma-Aldrich
4-Bromo-2-methoxybenzyl alcohol
97%
About This Item
Formula condensata:
BrC6H3(OCH3)CH2OH
Numero CAS:
Peso molecolare:
217.06
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
66-70 °C (lit.)
Stringa SMILE
COc1cc(Br)ccc1CO
InChI
1S/C8H9BrO2/c1-11-8-4-7(9)3-2-6(8)5-10/h2-4,10H,5H2,1H3
HBEIHPSICGGZIF-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2