410470
5-Bromo-2-hydroxy-3-methoxybenzaldehyde
97%
Sinonimo/i:
5-Bromo-3-methoxysalicylaldehyde
Saggio
97%
Stato
solid
Punto di fusione
125-127 °C (lit.)
Gruppo funzionale
aldehyde
bromo
Stringa SMILE
COc1cc(Br)cc(C=O)c1O
InChI
1S/C8H7BrO3/c1-12-7-3-6(9)2-5(4-10)8(7)11/h2-4,11H,1H3
MMFKBTPDEVLIOR-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
- ailanthoidol, via Stille coupling[1]
- 6-bromo-8-methoxy-3-(methoxycarbonyl)-2H-chromen-2-one[2]
- benzimidazole-based ligand, 2-(1H-benzoimidazol-2-yl)-4-bromo-6-methoxy-phenol (HL)[3]
- chromogenic reagent, 5-bromo-2-hydroxy-3-methoxybenzaldehyde-p-hydroxy benzoic hydrazone[4]
- (E)-N′-(5-bromo-2-hydroxy-3-methoxybenzylidene)-2-hydroxybenzohydrazide monohydrate[5]
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)