Documenti fondamentali
652768
Sigma-Aldrich
5-Bromo-3-nitrosalicylaldehyde
97%
About This Item
Formula condensata:
BrC6H2(NO2)-2-(OH)CHO
Numero CAS:
Peso molecolare:
246.01
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
97%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
125-127 °C
Gruppo funzionale
aldehyde
bromo
nitro
Stringa SMILE
[H]C(=O)c1cc(Br)cc(c1O)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H4BrNO4/c8-5-1-4(3-10)7(11)6(2-5)9(12)13/h1-3,11H
YEYPSUQQZNDKDE-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)