Documenti fondamentali
651842
Sigma-Aldrich
Gold etchant, nickel compatible
Scegli un formato
500 ML
140,00 €
140,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
500 ML
140,00 €
About This Item
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352300
NACRES:
NA.23
140,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Densità del vapore
9 (vs air)
Livello qualitativo
Tensione di vapore
0.3 mmHg ( 15 °C)
Composizione
volatiles, 50-80%
P. ebollizione
100 °C/1 atm
Solubilità
H2O: miscible at 20 °C
Descrizione generale
Nickel compatible gold etchant is an etching solution that can be used in the removal of the gold layer from the surface. Compatibility of gold etchants with nickel allows it to be utilized in applications where nickel is used as a dominant material in the fabrication of micro-electro-mechanical systems (MEMS).[1][2][3]
Applicazioni
Elective general-purpose etchant for gold. Compatible with negative and positive photoresists.
Caratteristiche e vantaggi
Etching readily controlled with minimum undercutting. Room temperature operated. Cyanide-free, no attack of nickel films.
Pittogrammi
Health hazard
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
STOT RE 1 Oral
Organi bersaglio
Thyroid
Codice della classe di stoccaggio
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 1
1 of 1
Micro-elastometry on whole blood clots using actuated surface-attached posts (ASAPs)
Judith RM, et al.
Lab on a chip, 15(5), 1385-1393 (2015)
A monolithic micro-optical interferometer deep etched into fused silica
Weigel C, et al.
Microelectronic Engineering, 174(5), 40-45 (2017)
Determination of young's modulus of electrochemically co-deposited Ni-Al2O3 nanocomposite
Wei X, et al.
Materials Letters, 62(12-13), 1916-1918 (2008)
Protocolli
Photoresist kit offers pre-weighed chemical components for lithographic processes, with separate etchants for various substrate choices.