Documenti fondamentali
650285
Sigma-Aldrich
4,5-Dichlorothiophene-2-sulfonyl chloride
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C4HCl3O2S2
Numero CAS:
Peso molecolare:
251.54
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Stato
solid
Punto di fusione
54-58 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Clc1cc(sc1Cl)S(Cl)(=O)=O
InChI
1S/C4HCl3O2S2/c5-2-1-3(10-4(2)6)11(7,8)9/h1H
IVTWLTRKVRJPNG-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)