Documenti fondamentali
649570
Sigma-Aldrich
5-(4-Bromophenyl)-1H-tetrazole
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C7H5BrN4
Numero CAS:
Peso molecolare:
225.05
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Livello qualitativo
Saggio
97%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
260 °C (dec.) (lit.)
Stringa SMILE
Brc1ccc(cc1)-c2nnn[nH]2
InChI
1S/C7H5BrN4/c8-6-3-1-5(2-4-6)7-9-11-12-10-7/h1-4H,(H,9,10,11,12)
YMZMDMWMKVPGDP-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)