Documenti fondamentali
649481
Sigma-Aldrich
Methyl 2-chloro-6-methylpyridine-4-carboxylate
97%
Sinonimo/i:
Methyl 2-chloro-6-methylisonicotinate
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C8H8ClNO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
185.61
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Stato
solid
P. ebollizione
124-125 °C/7 mmHg (lit.)
Punto di fusione
58-62 °C (lit.)
Gruppo funzionale
chloro
ester
Stringa SMILE
COC(=O)c1cc(C)nc(Cl)c1
InChI
1S/C8H8ClNO2/c1-5-3-6(8(11)12-2)4-7(9)10-5/h3-4H,1-2H3
BDWMGYZSQKGUFA-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)