Documenti fondamentali
649422
Sigma-Aldrich
5-(4-Fluorophenyl)thiophene-2-carboxylic acid hydrazide
97%
Sinonimo/i:
5-(4-Fluorophenyl)thiophene-2-carbohydrazide
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C11H9FN2OS
Numero CAS:
Peso molecolare:
236.27
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Stato
solid
Punto di fusione
191-195 °C (lit.)
Gruppo funzionale
amine
fluoro
hydrazine
Stringa SMILE
NNC(=O)c1ccc(s1)-c2ccc(F)cc2
InChI
1S/C11H9FN2OS/c12-8-3-1-7(2-4-8)9-5-6-10(16-9)11(15)14-13/h1-6H,13H2,(H,14,15)
XMNWZKXRDIGYBL-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)