Documenti
649082
Sigma-Aldrich
4-Methyl-2-pentyne
96%
About This Item
Formula condensata:
CH3CH(CH3)C≡CCH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
82.14
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
96%
Indice di rifrazione
n20/D 1.407 (lit.)
P. eboll.
71-73 °C (lit.)
Densità
0.711 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC#CC(C)C
InChI
1S/C6H10/c1-4-5-6(2)3/h6H,1-3H3
SLMFWJQZLPEDDU-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Flame
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Flam. Liq. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
10.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-12 °C - closed cup