293911
2-Hexyne
99%
Scegli un formato
19,70 €
Prezzo di listino39,40 €Risparmia il 50%Scegli un formato
About This Item
19,70 €
Prezzo di listino39,40 €Risparmia il 50%Prodotti consigliati
Saggio
99%
Indice di rifrazione
n20/D 1.414 (lit.)
P. ebollizione
84-85 °C (lit.)
Densità
0.731 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCCC#CC
InChI
1S/C6H10/c1-3-5-6-4-2/h3,5H2,1-2H3
MELUCTCJOARQQG-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Flam. Liq. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
12.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-11 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?