Documenti fondamentali
648825
Sigma-Aldrich
5-Methylpyridine-2-boronic acid N-phenyldiethanolamine ester
Sinonimo/i:
2-(5-Methyl-pyridin-2-yl)-6-phenyl-(1,3,6,2)dioxazaborolane, 5-Methyl-2-pyridineboronic acid N-phenyldiethanolamine ester
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C16H19BN2O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
282.15
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
Stato
solid
Punto di fusione
>300 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC(C=N1)=CC=C1B2OCCN(C3=CC=CC=C3)CCO2
InChI
1S/C16H19BN2O2/c1-14-7-8-16(18-13-14)17-20-11-9-19(10-12-21-17)15-5-3-2-4-6-15/h2-8,13H,9-12H2,1H3
AVMWJACSYAQNDG-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
May contain varying amounts of Isopropanol and N-phenyldiethanolamine as stabilizers
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Flam. Sol. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)