Documenti fondamentali
648329
Sigma-Aldrich
3,4-Propylenedioxypyrrole
2 % (w/v) in THF
Sinonimo/i:
ProDOP
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C7H9NO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
139.15
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
Concentrazione
2 % (w/v) in THF
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
C1COc2c[nH]cc2OC1
InChI
1S/C7H9NO2/c1-2-9-6-4-8-5-7(6)10-3-1/h4-5,8H,1-3H2
AURPDCSZNCSKNM-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Used for the in situ chemical polymerization of electrochromic Poly(3,4-propylenedioxypyrrole).
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
1.0 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
-17.2 °C
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Sonmez, G.; Reynolds, J.;
Macromolecules, 36, 639-639 (2003)
K Zong et al.
The Journal of organic chemistry, 66(21), 6873-6882 (2001-10-13)
New functionalized derivatives of 3,4-ethylenedioxypyrrole (EDOP, 5a) and 3,4-(1,3-propylenedioxy)pyrrole (ProDOP, 5b) as especially electron-rich monomers which yield highly electroactive and stable conducting polymers useful for a diverse set of applications have been synthesized. N-Alkylations of ProDOP were carried out to