647780
Silicon
wafer (single side polished), <100>, N-type, contains phosphorus as dopant, diam. × thickness 2 in. × 0.5 mm
Sinonimo/i:
Silicon element
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
crystalline (cubic (a = 5.4037))
wafer (single side polished)
contiene
phosphorus as dopant
Resistività
1-10 Ω-cm
diam. × spessore
2 in. × 0.5 mm
P. eboll.
2355 °C (lit.)
Punto di fusione
1410 °C (lit.)
Densità
2.33 g/mL at 25 °C (lit.)
Caratteristiche del semiconduttore
<100>, N-type
Stringa SMILE
[Si]
InChI
1S/Si
XUIMIQQOPSSXEZ-UHFFFAOYSA-N
Proprietà fisiche
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 2
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
I clienti hanno visto anche
Articoli
Hybrid organic-inorganic sol-gel materials containing silica were first called “ORMOSILs” in 1984.
Protocolli
Photoresist kit offers pre-weighed chemical components for lithographic processes, with separate etchants for various substrate choices.