Documenti fondamentali
647179
Sigma-Aldrich
4-Amino-N-methyl-α-toluenesulfonamide
97%
Sinonimo/i:
4-Amino-N-methylbenzenemethanesulfonamide
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C8H12N2O2S
Numero CAS:
Peso molecolare:
200.26
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Punto di fusione
140-142 °C (lit.)
Gruppo funzionale
amine
Stringa SMILE
CNS(=O)(=O)Cc1ccc(N)cc1
InChI
1S/C8H12N2O2S/c1-10-13(11,12)6-7-2-4-8(9)5-3-7/h2-5,10H,6,9H2,1H3
CIWNHTXCBHTWRV-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Skull and crossbones
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)