Documenti fondamentali
647063
Sigma-Aldrich
Poly((4,4′-carbonylbis(1,2-benzenedicarboxylic acid))-alt-(4,4′-methylenedianiline)
~18 wt. % in solution
Scegli un formato
250 ML
51,50 €
1 L
296,00 €
51,50 €
Prezzo di listino103,00 €Risparmia il 50%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
250 ML
51,50 €
1 L
296,00 €
About This Item
Formula condensata:
(C30H20N2O7)n
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12162002
NACRES:
NA.23
51,50 €
Prezzo di listino103,00 €Risparmia il 50%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Stato
suspension
Composizione
ethylbenzene, 4 wt. %
1-methyl-2-pyrrolidinone, 62 wt. %
xylene, 15 wt. %
Concentrazione
~18 wt. % in solution
Densità
1.053 g/mL at 25 °C
Temperatura di conservazione
−20°C
Applicazioni
Heat reactive aromatic resin solution which can be thermally cured to a cross-linked polyimide.
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system,Liver,Kidney, Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
80.1 - 100.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
26.7 - 37.8 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)