Documenti fondamentali
647055
Sigma-Aldrich
4,4-Diethoxy-N,N-dimethyl-1-butanamine
Sinonimo/i:
1-(N,N-Dimethylamino)-4,4-diethoxybutane, 4,4-Diethoxy-N,N-dimethylbutanamine, 4,4-Diethoxy-N,N-dimethylbutylamine, 4-Dimethylaminobutanal diethyl acetal, N,N-Dimethyl-4-aminobutanal diethyl acetal
Scegli un formato
5 G
125,00 €
25 G
332,50 €
125,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 G
125,00 €
25 G
332,50 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H23NO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
189.30
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
125,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Grado
technical grade
Livello qualitativo
Indice di rifrazione
n20/D 1.421 (lit.)
Densità
0.844 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
amine
ether
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CCOC(CCCN(C)C)OCC
InChI
1S/C10H23NO2/c1-5-12-10(13-6-2)8-7-9-11(3)4/h10H,5-9H2,1-4H3
QKXMWBLNSPNBEY-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Dam. 1
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
157.8 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
69.9 °C
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)