Documenti fondamentali
646679
Sigma-Aldrich
1,1,2-Trimethyl-3-(4-sulfobutyl)benz[e]indolium, inner salt
Dye content 90 %
Sinonimo/i:
1,1,2-Trimethyl-3-(4-sulfobutyl)-1H-benz[e]indolium hydroxide, inner salt, 1-(4-Sulfobutyl)-2,3,3-trimethyl-4,5-benzindolium, inner salt
Scegli un formato
5 G
306,00 €
306,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 G
306,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C19H23NO3S
Numero CAS:
Peso molecolare:
345.46
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12171500
ID PubChem:
NACRES:
NA.47
306,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Saggio
>90.0% (HPLC)
Livello qualitativo
Stato
powder or crystals
Composizione
Dye content, 90%
Punto di fusione
245-258 °C
applicazioni
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
CC1=[N+](CCCCS([O-])(=O)=O)c2ccc3ccccc3c2C1(C)C
InChI
1S/C19H23NO3S/c1-14-19(2,3)18-16-9-5-4-8-15(16)10-11-17(18)20(14)12-6-7-13-24(21,22)23/h4-5,8-11H,6-7,12-13H2,1-3H3
GJCURKVOCXJAIV-UHFFFAOYSA-N
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)