Documenti fondamentali
646318
Sigma-Aldrich
4-Bromo-2-chloropyridine
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C5H3BrClN
Numero CAS:
Peso molecolare:
192.44
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Stato
solid
Indice di rifrazione
n20/D 1.5900 (lit.)
Densità
1.734 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
Clc1cc(Br)ccn1
InChI
1S/C5H3BrClN/c6-4-1-2-8-5(7)3-4/h1-3H
ONHMWUXYIFULDO-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
224.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
107 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)