Documenti fondamentali
646180
Sigma-Aldrich
5-(5-Bromo-2-thienyl)-1H-tetrazole solution
30% in DMF
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C5H3BrN4S
Numero CAS:
Peso molecolare:
231.07
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Concentrazione
30% in DMF
Indice di rifrazione
n20/D 1.4640
P. ebollizione
157-158 °C
Densità
1.087 g/mL at 25 °C
Stringa SMILE
Brc1ccc(s1)-c2nnn[nH]2
InChI
1S/C5H3BrN4S/c6-4-2-1-3(11-4)5-7-9-10-8-5/h1-2H,(H,7,8,9,10)
GJHHXCMGAACACG-UHFFFAOYSA-N
Altre note
Solid Material is a potential explosive (DSC on solid 806 J/g at 239°C).
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
129.9 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
54.4 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)