Documenti fondamentali
643939
Sigma-Aldrich
2-(tert-Butyldimethylsilyloxy)cyclohexanone
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C12H24O2Si
Numero CAS:
Peso molecolare:
228.40
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Indice di rifrazione
n20/D 1.454 (lit.)
P. ebollizione
55-59 °C/0.05 mmHg (lit.)
Densità
1.969 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
ketone
Stringa SMILE
CC(C)(C)[Si](C)(C)OC1CCCCC1=O
InChI
1S/C12H24O2Si/c1-12(2,3)15(4,5)14-11-9-7-6-8-10(11)13/h11H,6-9H2,1-5H3
HOZXDUOXGSOLJB-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
200.1 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
93.4 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)