Documenti fondamentali
643300
Sigma-Aldrich
3-Chloro-2,4,5-trifluorobenzoic acid
97%
About This Item
Formula condensata:
ClC6H(F3)CO2H
Numero CAS:
Peso molecolare:
210.54
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Stato:
solid
Saggio:
97%
Saggio
97%
Stato
solid
Punto di fusione
112-116 °C (lit.)
Gruppo funzionale
carboxylic acid
chloro
fluoro
Stringa SMILE
OC(=O)c1cc(F)c(F)c(Cl)c1F
InChI
1S/C7H2ClF3O2/c8-4-5(10)2(7(12)13)1-3(9)6(4)11/h1H,(H,12,13)
KBESHLYCSZINAJ-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)