Documenti fondamentali
64297
Sigma-Aldrich
2,2,2-Trifluoroethyl methanesulfonate
≥98.0% (GC)
About This Item
Formula condensata:
CH3SO3CH2CF3
Numero CAS:
Peso molecolare:
178.13
Beilstein:
1863049
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
≥98.0% (GC)
Indice di rifrazione
n20/D 1.367
Densità
1.513 g/mL at 20 °C (lit.)
Stringa SMILE
CS(=O)(=O)OCC(F)(F)F
InChI
1S/C3H5F3O3S/c1-10(7,8)9-2-3(4,5)6/h2H2,1H3
ICECLJDLAVVEOW-UHFFFAOYSA-N
Altre note
Reagent for 2,2,2-trifluoroethylations, e.g. ether formation[1]
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
219.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
104 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
F. Camps et al.
Synthesis, 727-727 (1980)