642622
3-Pyridineboronic acid neopentylglycol ester
97%
Sinonimo/i:
5,5-Dimethyl-2-(3-pyridyl)-1,3,2-dioxaborinane, Pyridine-3-boronic acid neopentylglycol ester
Saggio
97%
Stato
solid
Punto di fusione
92-96 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC1(C)COB(OC1)c2cccnc2
InChI
1S/C10H14BNO2/c1-10(2)7-13-11(14-8-10)9-4-3-5-12-6-9/h3-6H,7-8H2,1-2H3
QMEKTOQBDDVVBE-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
- To synthesize N-alkyl-3-boronopyridinium salts by reacting with corresponding alkyl halides.[1]
- In the ruthenium-catalyzed diastereoselective C-H bond α-arylation of cyclic amines.[2]
- To prepare 2-(3-pyridyl)benzoxazole by reacting with benzoxazole via copper-catalyzed oxidative arylation reaction.[3]
- In the Suzuki-Miyaura cross-coupling reaction.[4]
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Articoli
Suzuki-Miyaura cross-coupling reaction is extensively used in organic chemistry, polymer science, and pharmaceutical industries.