Documenti
550604
Sigma-Aldrich
4-Chloromethyl-2,2-dimethyl-1,3-dioxolane
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H11ClO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
150.60
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Indice di rifrazione
n20/D 1.434 (lit.)
P. eboll.
156-158 °C (lit.)
Densità
1.063 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC1(C)OCC(CCl)O1
InChI
1S/C6H11ClO2/c1-6(2)8-4-5(3-7)9-6/h5H,3-4H2,1-2H3
BNPOTXLWPZOESZ-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
4-Chloromethyl-2,2-dimethyl-1,3-dioxolane is a ketal that can be synthesized by the reaction of 3-chloro-propane-1,2-diol (3-MCPD) with acetone in the presence of p-toluene sulfonic acid.
Applicazioni
4-Chloromethyl-2,2-dimethyl-1,3-dioxolane may be used in the preparation of 2,2-dimethyl-4-methylene-1,3-dioxolane via dehydrochlorination.
Pittogrammi
FlameSkull and crossbones
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 3
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
127.9 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
53.3 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 2
1 of 2
On the Cationic Polymerization of 2, 2-Dimethyl-1, 3-dioxole and 2,2-Diphenyl-1,3-dioxole.
Akkapeddi MK and Reimschuessel HK.
Macromolecules, 2(5), 827-831 (1979)
Occurrence of 3-chloro-propane-1, 2-diol (3-MCPD) and related compounds in foods: a review.
Hamlet CG, et al.
Food Additives and Contaminants, 19(7), 619-631 (2002)