Documenti
642495
Sigma-Aldrich
Ethyl 2-bromothiazole-5-carboxylate
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H6BrNO2S
Numero CAS:
Peso molecolare:
236.09
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Forma fisica
solid
Indice di rifrazione
n20/D 1.5530 (lit.)
P. eboll.
216-217 °C (lit.)
Densità
1.581 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCOC(=O)c1cnc(Br)s1
InChI
1S/C6H6BrNO2S/c1-2-10-5(9)4-3-8-6(7)11-4/h3H,2H2,1H3
KTYIFXLNIMPSKI-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
230.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
110 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves