Documenti
642339
Sigma-Aldrich
IR-797 chloride
Dye content 70 %
Sinonimo/i:
2-[2-[2-Chloro-3-[2-(1,3-dihydro-1,3,3-trimethyl-2H-indol-2-ylidene)-ethylidene]-1-cyclopenten-1-yl]-ethenyl]-1,3,3-trimethyl-3H-indolium chloride
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C31H34Cl2N2
Numero CAS:
Peso molecolare:
505.52
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Forma fisica
solid
Livello qualitativo
Composizione
Dye content, 70%
Punto di fusione
116.7-128.0 °C (lit.)
λmax
797 nm in methanol
Stringa SMILE
[Cl-].CN1c2ccccc2C(C)(C)\C1=C\C=C3/CCC(\C=C\C4=[N+](C)c5ccccc5C4(C)C)=C3Cl
InChI
1S/C31H34ClN2.ClH/c1-30(2)23-11-7-9-13-25(23)33(5)27(30)19-17-21-15-16-22(29(21)32)18-20-28-31(3,4)24-12-8-10-14-26(24)34(28)6;/h7-14,17-20H,15-16H2,1-6H3;1H/q+1;/p-1
OATKVFFCVUJOEX-UHFFFAOYSA-M
Caratteristiche e vantaggi
Solvent soluble, laser and near-IR dye
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3