Documenti fondamentali
642207
Sigma-Aldrich
trans-3-Bromo-β-nitrostyrene
97%
About This Item
Formula condensata:
BrC6H4CH=CHNO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
228.04
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Stato
solid
Punto di fusione
60-64 °C (lit.)
Gruppo funzionale
amine
bromo
nitro
Stringa SMILE
[H]\C(=C(\[H])[N+]([O-])=O)c1cccc(Br)c1
InChI
1S/C8H6BrNO2/c9-8-3-1-2-7(6-8)4-5-10(11)12/h1-6H/b5-4+
NWHBBZILZXZIBO-SNAWJCMRSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)